Learn More
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophil
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen einschaligen Magnetit-Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
470.00 CHF - 11500.00 CHF
Spécification
Konzentration | 5 % Feststoffe (50 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Code produit | Marque | Menge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Menge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11588712
|
Cytiva
24152105050250 |
15 ml |
470.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834982
|
Cytiva
24152105050350 |
100 mL |
2595.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844982
|
Cytiva
24152105050450 |
1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Hohe Bindungskapazität
- 1.0μm Durchmesser
- Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
- Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Spécification
5 % Feststoffe (50 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
1 μm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophil