Learn More
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophil
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen einschaligen Magnetit-Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
Marke: Cytiva 24152105050250
412.43 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Bindungskapazität
- 1.0μm Durchmesser
- Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
- Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Spezifikation
5 % Feststoffe (50 mg/ml) | |
DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
15 ml |