Learn More
Fisherbrand™ Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
870.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Menge 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11894990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17 02 1318
Blau, Weiß Silikon 1,5 mm
1135.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11815000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17 02 1417
Blau transparent, Weiß Silikon 1,3 mm
870.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11825000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17 02 1580
Rot, Weiß Silikon 1,3 mm
870.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11835000
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
17 02 1873
Silber, Weiß Aluminium, Silikon 1,3 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 17mm-Septa
Spezifikation
Spezifikation
17 mm
1000
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe