Learn More
Fisherbrand™ Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 17 02 1873
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11835000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 17mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber, Weiß
Aluminium, Silikon
1000
17 mm
Septa
1,3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe > Silikon/Aluminium weiß/silber ,1.3 mm Dicke ,50° Shore A