Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 16 02 0653
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844990
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Explore more special offers
Description
Description
  • 16mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Septa
16 mm
1000
Rot-Orange, Durchsichtig
TEF
1,3 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss > NAT. Gummi/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A