Learn More
Grant Instruments™ Polypropylen-Kugeln
Packung mit 300 Polypropylen-Kugeln
Marke:  Grant Instruments™ PS20
Artikelnummer. 11466467
  • 114.00 CHF / 300 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Packung mit 300 Polypropylen-Kugeln
Nützliche Alternative zu einem Deckel, minimiert Verdunstung und Wärmeverlust bei einfachem Zugang zu Gefäßen im Bad; besonders nützlich für große Gefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserbadzubehör
Polypropylen
Name des Produkts
Grant Instruments™ Polypropylen-Kugeln > Gewicht: 0.75 kg