Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 16 02 0870
Beschreibung
- 16mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
16 mm | |
1000 |
Blau transparent, Weiß | |
Silikon | |
1,7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss > Silikon/PTFE transparent blau/weiß ,1.7 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur