Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 09 02 1260
Beschreibung
- Septa
Spezifikation
Septa | |
9.4 mm | |
1000 |
Rot, Weiß | |
Silikon | |
1,3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur