Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien
Sephadex™ ist ein etabliertes Gelfiltrationsmedium im Bereich Entsalzung und Pufferaustausch bei industriellen Anwendungen. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25-Medien zur schnellen Entsalzung, Entfernung von Kontaminanten und Transfektion in einen neuen Puffer in einem einzigen Schritt.
439.00 CHF - 1945.00 CHF
Spezifikation
Säulenbettvolumen | 4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser |
---|---|
Produkttyp | Sephadex G-25 Medium |
Format | Feste kugelförmige Beads |
Innendurchmesser (metrisch) | 2,6cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsalzung und Pufferaustausch sowie Entfernen freier Markierungen in industriellen Anwendungen |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11570774
|
Cytiva
17-0032-02 |
500g | > 47 cm/h | 17 bis 132 μm in nasser Form, >20 μm in trockener Form |
1910.00 CHF
500 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11510784
|
Cytiva
17-0034-02 |
500g | > 480 cm/h | 87 bis 510 μm in nasser Form, >100 μm in trockener Form |
1920.00 CHF
500 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11550774
|
Cytiva
17-0031-01 |
100g | > 11 cm/h | 15 bis 88 μm in nasser Form, >20 μm in trockener Form |
510.00 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11560774
|
Cytiva
17-0032-01 |
100g | > 47 cm/h | 17 bis 132 μm in nasser Form, >20 μm in trockener Form |
443.00 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11500784
|
Cytiva
17-0034-01 |
100g | > 480 cm/h | 87 bis 510 μm in nasser Form, >100 μm in trockener Form |
439.00 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10669455
|
Cytiva
17-0033-02 |
500 g | > 100 cm/h | 38 bis 235 μm in nasser Form, >50 μm in trockener Form |
1945.00 CHF
500 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11580774
|
Cytiva
17-0033-01 |
100g | > 100 cm/h | 38 bis 235 μm in nasser Form, >50 μm in trockener Form |
439.00 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Etabliertes Medium für Entsalzung und Pufferaustausch
- Gelfiltrationsmedium
- Erhältlich in den Gütegraden grob, mittel, fein und superfein
- Alle Gütegrade erfüllen die Anforderungen an die Prozessskalierung der Chromatographie
- Erhältlich in Laborpackungen oder vorverpackten Säulen
Technische Daten:
- Funktions-pH-Bereich: 2 bis 13
- Bead-Volumen (in destilliertem Wasser): 4 bis 6 ml/g
- Fraktionierungsbereich Dextrane/globuläre Proteine: 1 × 102 bis 5 × 103/1 × 103 bis 5 × 103 Mr
- Max. Durchfluss/Betriebsdruck: Die Beads verhalten sich wie starre Kugeln, die dem Darcy'schen Gesetz entsprechen
Spezifikation
4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser | |
Feste kugelförmige Beads | |
Entsalzung und Pufferaustausch sowie Entfernen freier Markierungen in industriellen Anwendungen | |
30cm | |
Quervernetztes Dextran |
Sephadex G-25 Medium | |
2,6cm | |
11,81 in. | |
2 bis13 | |
4 bis 30 °C, Trockenharze. Gebrauchte Harze 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH |