Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien
Sephadex™ ist ein etabliertes Gelfiltrationsmedium im Bereich Entsalzung und Pufferaustausch bei industriellen Anwendungen. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25-Medien zur schnellen Entsalzung, Entfernung von Kontaminanten und Transfektion in einen neuen Puffer in einem einzigen Schritt.
Marke:  Cytiva 17-0032-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11560774
  • 443.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Etabliertes Medium für Entsalzung und Pufferaustausch
  • Gelfiltrationsmedium
  • Erhältlich in den Gütegraden grob, mittel, fein und superfein
  • Alle Gütegrade erfüllen die Anforderungen an die Prozessskalierung der Chromatographie
  • Erhältlich in Laborpackungen oder vorverpackten Säulen
Technische Daten:
  • Funktions-pH-Bereich: 2 bis 13
  • Bead-Volumen (in destilliertem Wasser): 4 bis 6 ml/g
  • Fraktionierungsbereich Dextrane/globuläre Proteine: 1 × 102 bis 5 × 103/1 × 103 bis 5 × 103 Mr
  • Max. Durchfluss/Betriebsdruck: Die Beads verhalten sich wie starre Kugeln, die dem Darcy'schen Gesetz entsprechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100g
17 bis 132 μm in nasser Form, >20 μm in trockener Form
Sephadex G-25 Medium
2,6cm
11,81 in.
>47 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser
Quervernetztes Dextran
> 47 cm/h
4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser
Feste kugelförmige Beads
Entsalzung und Pufferaustausch sowie Entfernen freier Markierungen in industriellen Anwendungen
30cm
2 bis13
4 bis 30 °C, Trockenharze. Gebrauchte Harze 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien > Fein; Partikelgröße:17 bis 132 μm; 100 g