Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter
Hergestellt aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter enthalten eine Halteeinrichtung mit Schraubgewinde, eine NS-Hülse und einen PE-Stopfen mit PTFE-Hahnküken. Ohne Skala.
108.00 CHF - 138.32 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Sperrhahn 4 mm; Polytetrafluorethylen
Stopfenmaterial Polyethylen
Anzahl Stopfen 29/32
Produkttyp Trenntrichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13459966
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004149
250 mL
108.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15380885
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04004158
500 ml
138.32 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Scheidetrichter aus Borosilikatglas.
  • Inklusive Befestigungsvorrichtung mit Schraubengewinde
  • NS-Buchse und PE-Stopfen mit PTFE-Stopfen.
  • Ungraduiert
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Polyethylen
Trenntrichter
4 mm; Polytetrafluorethylen
29/32
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter