Learn More
WTW™ SenTix™ 940 digitale IDS pH-/Redox-Elektrode
Bietet eine optimale digitale pH-Messung mit integrierter Elektrodenqualitätsüberwachung, die in allen Bereichen der Labor- und Feldmessung eingesetzt werden kann.
Marke: WTW™ 103740
268.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wartungsarme IDS-pH-Gel-Elektrode, 1,5 m festes Kabel
- Digitale pH-Messung mit integrierter Elektrodenqualitätsüberwachung - für alle Laborbereiche und Messungen vor Ort
- Sichere Messwerte durch Signalverarbeitung in der Sonde
- Durch das Speichern der Kalibrierdaten in der Sonde können Elektroden einfach ausgetauscht werden
- Sondenqualitätsüberwachung durch QSC-Funktion
- Das Einsatzgebiet von IDS-pH-Elektroden reicht von Messungen vor Ort bis zu Spezialanwendungen im Labor
- QSC-Funktion ermöglicht das Überwachen des aktuellen Sondenstatus mit allen IDS-pH-Elektroden
Spezifikation
Festes Kabel | |
Kunststoffschaft, Fasermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
1.5 m Kabel | |
±0,004, ±1 | |
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden | |
0 °C bis 80 °C | |
120 mm |
Faser | |
0 bis 14 | |
IDS pH/ORP Elektroden | |
SenTix™ 940 | |
NTC | |
± 0,2 °C | |
1.5 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ SenTix™ 940 digitale IDS pH-/Redox-Elektrode > Material:Kunststoffschaft, Faser-Diaphragma; Konnektivität:Festes Kabel; pH-Bereich:0 bis 14
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur