Learn More
WTW™ SenTix™ 940-3 digitale IDS pH-/Redox-Elektrode
Mit diesem SenTix™ 940-3 Digital IDS pH/ORP-Elektrodensensor erhalten Sie eine optimale digitale pH-Messung mit integrierter Elektrodenqualitätsüberwachung, die in allen Bereichen der Labor- und Feldmessung verwendet werden kann.
Marke: WTW™ 103741
Beschreibung
- Wartungsarme IDS-pH-Gel-Elektrode, 3 m festes Kabel
- Digitale pH-Messung mit integrierter Elektrodenqualitätsüberwachung - für alle Laborbereiche und Messungen vor Ort
- Sichere Messwerte durch Signalverarbeitung in der Sonde
- Durch das Speichern der Kalibrierdaten in der Sonde können Elektroden einfach ausgetauscht werden
- Sondenqualitätsüberwachung durch QSC-Funktion, die das Überwachen des aktuellen Sondenstatus mit allen IDS-pH-Elektroden ermöglicht
- IDS-pH-Elektroden für den Einsatz vor Ort und Spezialanwendungen im Labor.
- Die QSC-Funktion ermöglicht das Überwachen des aktuellen Sondenstatus mit allen IDS-pH-Elektroden
Spezifikation
Festes Kabel | |
Kunststoffschaft, Fasermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
3 m Kabel | |
±0,004, ±1 | |
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden | |
0 °C bis 80 °C | |
120 mm |
Faser | |
0 bis 14 | |
IDS pH/ORP Elektroden | |
SenTix™ 940-3 | |
NTC | |
± 0,2 °C | |
3 m |