Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ schwarze Metricel™ Membran
Filterdispensions-Packungen für Sentino Spender eignen sich ideal für Mikrobiologie-Testlabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen und schnelleren Möglichkeiten für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen.
181.00 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 1.000/Packung, Spender-Pack mit 200 Stück |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17184591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
68124 |
0,45 μm |
182.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17194591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
68125 |
0,8 μm |
181.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Filter-Spender sind ideal für Mikrobiologie-Prüflabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen, schnelleren Methoden für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen
- Wurde so entwickelt, dass mit einem Knopfdruck eine Membranscheibe aseptisch ausgegeben wird.
- Gammabestrahlt und gebrauchsfertig
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES | |
Unsteril | |
1.000/Packung, Spender-Pack mit 200 Stück | |
47 mm |