Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ schwarze Metricel™ Membran
Filterdispensions-Packungen für Sentino Spender eignen sich ideal für Mikrobiologie-Testlabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen und schnelleren Möglichkeiten für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 68125
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17194591
  • 186.00 CHF / 200 Stück
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Filter-Spender sind ideal für Mikrobiologie-Prüflabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen, schnelleren Methoden für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen
  • Wurde so entwickelt, dass mit einem Knopfdruck eine Membranscheibe aseptisch ausgegeben wird.
  • Gammabestrahlt und gebrauchsfertig
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES
Unsteril
47 mm
0.8μm
1.000/Packung, Spender-Pack mit 200 Stück