Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ schwarze Metricel™ Membran
Filterdispensions-Packungen für Sentino Spender eignen sich ideal für Mikrobiologie-Testlabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen und schnelleren Möglichkeiten für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 68124
169.82 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Filter-Spender sind ideal für Mikrobiologie-Prüflabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen, schnelleren Methoden für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen
- Wurde so entwickelt, dass mit einem Knopfdruck eine Membranscheibe aseptisch ausgegeben wird.
- Gammabestrahlt und gebrauchsfertig
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES | |
Unsteril | |
47 mm |
0,45 μm | |
1.000/Packung, Spender-Pack mit 200 Stück |