Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperguard Vinyl-Einweghandschuhe, weiß
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Vorgepudert
- Vinylkonstruktion
- Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
- Frei von DOP
- Geeignet für den Kontakt mit fettfreien Lebensmitteln
- Minimale Risiken der CE-Kategorie I
- Farbe: transparent
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485 |
Klassifikation | CE-Kategorie I |
Schnittstil | Rollrand |
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Vinyl |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Einweghandschuhe |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Semperguard Vinyl-Einweghandschuhe, weiß >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur