Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 10305312
SemperIt™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 10305312
Medium (7-8)
Click to view available options
Medium (7-8)
Artikelnummer. 10305312
Marke: SemperIt™ 3000001628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Einmalhandschuhe, Nitril, blau, nicht steril, Semperguard, PPE Kategorie III
Hergestellt aus weichem blauen Nitrilfilm hoher Qualität, erhältlich in leicht gepuderter Ausführung oder puderfrei. Beide Ausführungen besitzen eine texturierte Oberfläche, die insbesondere bei Nässe für gute Griffigkeit sorgt. Nitril bietet eine grössere Elastizität und höhere Durchstichfestigkeit als Latex und ist besonders beständig gegen Öle und Fette. Rollrand an beiden Händen, 0,25m Dicke an der Handfläche, AQL-Wert 1,5. Längere Stulpen bei grossen Grössen (L und XL)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Medium, 7, 8
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Verpackungsart 100 x 10 cartons
Menge 1.000/Packung
Zugfestigkeit 14/14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril >