Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- PSA-Kategorie III (Komplexe Risiken)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hautreizenden Stoffen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Pulverfrei
- Gute chemische Beständigkeit
- Ohne Silikonzugabe
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Klassifikation | Kategorie III |
Beschreibung | Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur