Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Handschuhe in Box)
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Beschreibung
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
- Umfassende Tests und Standards
- Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
- 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
- Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
- Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
- Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
- PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
- Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
- Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
- Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
- Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Erneuerbare Energie
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Laboratory |
AQL | 1 |
Farbe | Dark Blue |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
HALYARD PUREZERO MARIN and MARIN-XTRA Nitrile Exam Gloves Technical Data Sheet.pdf
DateigrößeVersion: 729.5 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM3025ZZZ | Analysenzertifikat | 04/03/2024 | LFS111MD |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Handschuhe in Box) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur