Learn More
Kartell™ Pinzette, POM, L=117,6mm, (VE=5Stck.)
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Kartell™ gelbe Pinzetten mit Rückstellvermögen sind aus POM gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Stabilität.
18.90 CHF - 71.30 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
---|---|
Material | POM |
Produkttyp | Pinzette |
Typ | Pinzette |
Beschreibung | Gelbe Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10294751
|
Kartell™
0050000 |
118 mm |
18.90 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10683472
|
Kartell™
0050300 |
253 mm |
71.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Gelb
- Sprungfeder mit abgerundeten Enden
- Aus POM
Spezifikation
5/Packung | |
Pinzette | |
Gelbe Pinzette |
POM | |
Pinzette |