Learn More
Kartell™ Pinzette, POM, L=117,6mm, (VE=5Stck.)
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Kartell™ gelbe Pinzetten mit Rückstellvermögen sind aus POM gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Stabilität.
Marke:  Kartell™ 0050000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10294751
  • 18.90 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Gelb
  • Sprungfeder mit abgerundeten Enden
  • Aus POM
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
118 mm
Pinzette
POM
Pinzette
Gelbe Pinzette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ Pinzette, POM, L=117,6mm, (VE=5Stck.) > Längenmaße, metrisch: 118 mm