Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
656.00 CHF - 4830.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Self-seal
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 44
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17841701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
00308TWBBSSSDSP02
3.5 x 8 in.
656.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17851701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
00415TWBBSSSDSP02
4 x 15 in.
1135.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17861701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
00510TWBBSSSDSP02
5 x 10 in.
831.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17707827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0206
6 x 2 in.
1220.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17727827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0306
6 x 3 in.
1265.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17861711
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
01635TWBBSSSDSP02
6 x 35 in.
2200.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17737827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0308
8 x 3 in.
697.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17747827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS03508
8 x 3,5 in.
723.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17787827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0608
8 x 6,125 in.
979.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17871701
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
00810TWBBSSSDSP02
8 x 10 in.
1220.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17881701
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
00815TWBBSSSDSP02
8 x 15 in.
1355.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17891701
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
00834TWBBSSSDSP02
8 x 34 in.
2880.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17717827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS02095
9 x 2,5 in.
1395.00 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17777827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0510
10 x 5 in.
974.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17747837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0810
10 x 8 in.
1490.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17801711
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
01011TWBBSSSDSP02
10 x 11 in.
1570.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17811711
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
01020TWBBSSSDSP02
10 x 20 in.
1960.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17797827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0612
12 x 6 in.
1340.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17787837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1012
12 x 10 in.
1940.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17737837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0713
13 x 7 in.
2065.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17707847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1214
14 x 12 in.
2180.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17757827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0415
15 x 4 in.
1755.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17757837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0815
15 x 8,125 in.
1625.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17831711
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
01520TWBBSSSDSP02
15 x 20 in.
2745.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17841711
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
01626TWBBSSSDSP02
16 x 26 in.
3400.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17851711
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
01632TWBBSSSDSP02
16 x 32 in.
2200.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-07-2025
Add to basket
17717847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1217
17 x 12 in.
2360.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17747847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1617
17 x 16 in.
3225.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17767837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0818
18 x 8 in.
2100.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17797837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1020
20 x 10,125 in.
2305.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17737847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1520
20 x 15 in.
4830.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17767827
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0422
22 x 4 in.
1340.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17750368
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1822
22 x 18 in.
3995.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 17-07-2025
Edge
Add to basket
17727847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1424
24 x 14 in.
3805.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17757847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1626
26 x 16 in.
4270.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17777847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2426
26 x 24 in.
2735.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17707837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0628
28 x 6 in.
2180.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17760368
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2430
30 x 24 in.
2840.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17717837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0632
32 x 6 in.
3225.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17740368
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1632
32 x 16 in.
2585.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17777837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0834
34 x 8 in.
3465.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17727837
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0635
35 x 6 in.
3395.00 CHF
500 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17787847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2435
35 x 24 in.
3035.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
17767847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1635
35,25 x 16 in.
2910.00 CHF
250 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
  • DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
  • The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
  • The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
  • These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
  • Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
  • When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Specifications
Specifications
Autoclavable
Self-seal
Single-use
Tyvek
Yes
Certificate of Conformance (COC)
White
Steam Sterilization
Non-sterile
Autoclave Bag
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches