Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS03508
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17747827
  • 723.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
  • Diese Beutel verfügen über einen medizinisch zugelassenen Klebestreifen zum bequemen Selbstversiegeln
  • Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
  • Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Die Verwendung und Validierung eines Heißversiegelungsgerät entfällt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Selbstversiegelnd
Dampfsterilisierung
500/Packung
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
HDPE
8 x 3,5 in.