Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel mit den selbstlaminierenden B-427 Vinyletiketten, die über eine transparente, selbstlaminierende Schutzschicht verfügen. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
30.05 CHF - 90.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863 |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Matt |
Material | Selbstlaminierendes Vinyl |
Produkttyp | Etiketten |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17930680
|
Brady™
170748 |
1,1 x 0,25 in. | Schwarz auf Weiß | Ausgestanzt |
32.70 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17990760
|
Brady™
170742 |
0,75 x 0,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
48.15 CHF
360 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17970720
|
Brady™
170751 |
0,75 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
79.30 CHF
340 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17980710
|
Brady™
170755 |
0,5 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
44.75 CHF
360 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17930720
|
Brady™
170752 |
1 x 0,75 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
38.25 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17940720
|
Brady™
170750 |
1 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
61.60 CHF
260 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17841769
|
Brady™
170869 |
1 x 1,75 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
53.45 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17900710
|
Brady™
170741 |
1,25 x 0,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
36.70 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17920720
|
Brady™
170744 |
1,25 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
53.55 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17801789
|
Brady™
170864 |
1,25 x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
61.15 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17930710
|
Brady™
170747 |
1,5 x 0,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
30.05 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17900720
|
Brady™
170745 |
1,5 x 0,75 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
44.75 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17970670
|
Brady™
170743 |
1,5 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
51.65 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17861789
|
Brady™
170866 |
1,5 x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
63.65 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17841789
|
Brady™
170870 |
1,5 x 1,75 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
47.70 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17950720
|
Brady™
170749 |
2,5 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
50.45 CHF
110 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17841759
|
Brady™
170865 |
2,5 x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
48.95 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17990710
|
Brady™
170754 |
4 x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
48.60 CHF
70 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17851719
|
Brady™
170867 |
4 x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
58.40 CHF
70 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17811719
|
Brady™
170868 |
6 x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Ausgestanzt |
48.15 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17901950
|
Brady™
170740 |
25 ft. x 0,75 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Kontinuierlich |
71.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17811729
|
Brady™
170861 |
25 ft. x 1 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Kontinuierlich |
87.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17881799
|
Brady™
170862 |
25 ft. x 1,25 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Kontinuierlich |
88.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17811779
|
Brady™
170863 |
25 ft. x 1,5 in. | Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | Kontinuierlich |
90.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17910720
|
Brady™
170746 |
1,5 x 1 in. | Yellow, Clear | Ausgestanzt |
51.65 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17920680
|
Brady™
170753 |
2,5 x 1 in. | Yellow, Clear | Ausgestanzt |
50.45 CHF
110 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17970710
|
Brady™
170756 |
4 x 1 in. | Yellow, Clear | Ausgestanzt |
48.60 CHF
70 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Flexibel und biegsam - für stark gekrümmte Oberflächen wie Leitungen und Kabel geeignet
- Beständig - selbstverlöschend und widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Öle und Fette, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse
- Zuverlässig - dauerhafter Acrylklebstoff eignet sich ideal für glatte, raue, pulverbeschichtete und unregelmäßige Oberflächen
- Sicher - besonders guter Schutz durch einen transparenten, nicht bedruckbaren Laminatüberzug
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 2238, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863 | |
Matt | |
Etiketten | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. |
Dauerhaftes Acryl | |
Selbstlaminierendes Vinyl | |
Unsteril | |
-70°C to 70°C | |
0.102 mm |