Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel mit den selbstlaminierenden B-427 Vinyletiketten, die über eine transparente, selbstlaminierende Schutzschicht verfügen. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170869
46.78 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibel und biegsam - für stark gekrümmte Oberflächen wie Leitungen und Kabel geeignet
- Beständig - selbstverlöschend und widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Öle und Fette, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse
- Zuverlässig - dauerhafter Acrylklebstoff eignet sich ideal für glatte, raue, pulverbeschichtete und unregelmäßige Oberflächen
- Sicher - besonders guter Schutz durch einen transparenten, nicht bedruckbaren Laminatüberzug
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 2238, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Selbstlaminierendes Vinyl | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
-94 °F bis +158 °F | |
1 x 1,75 in. | |
1,75 in. |
M5-133-427 | |
Schwarz auf Weiß/Transparent | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung | |
140 Etiketten/Kartusche | |
0,004 in. | |
1 in. | |
4.5 cm |