Learn More
Selen, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
123.62 CHF - 388.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10289700
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419271000
100 g Glasflasche
123.62 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10764014
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419275000
500 g Glasflasche
388.94 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Selen, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals