Learn More
Selen, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10289700
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selen, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289700
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10289700
Marke: Thermo Scientific Acros 419271000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Spezifikation
Siedepunkt 685°C
Chemischer Name oder Material Selenium
Schmelzpunkt 217°C
Namenshinweis <325 mesh
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Merck Index 15, 8568
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid,slightly soluble in diehtyl ether,almost insoluble in carbon disulfide,insoluble in ethanol
Formelmasse 78.96
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.5% max
Relative Dichte 4.81
Dichte 4.8100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number419271000,419275000
ChargennummerA0386806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number419271000,419275000
ChargennummerA0415259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number419271000,419275000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Selen, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >