Learn More
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
81.80 CHF - 733.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solutionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10002480
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
198870500
50 g Glasflasche
81.80 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10276780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
198872500
250 g Glasflasche
266.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11904111
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
198870010
1 kg Glasflasche
733.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals