Learn More
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10276780
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10276780
Marke: Thermo Scientific Acros 198872500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenious acid
Farbe Pink oder Weiß
Schmelzpunkt 70.0°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Menge 250 g
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Fieser 1992
Merck Index 158567
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Formelmasse 128.97
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number198870500,198872500,198870010
ChargennummerA0396765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number198870500,198872500,198870010
ChargennummerA0404312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number198870500,198872500,198870010
ChargennummerA0417672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number198870500,198872500,198870010
ChargennummerA0436120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number198870500,198872500,198870010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenious acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Selenious acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >