Learn More
Selensäure, 40 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
298.00 CHF - 1140.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-08-6
MDL-Nummer MFCD00012191
Synonym selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2
ChEBI CHEBI:18170
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018851.22
100 g
298.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018851.36
500 g
1140.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selenic acid is used as an oxidizing agent. Its derivative sodium selenate is used in the preparation of glass and animal feeds. It acts as an analytical reagent and also used for the preparation of other selenium salts such as gold(III) selenate. Further, it reacts with fluorosulfuric acid to get selenoyl fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-979-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Selensäure, 40 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals