Learn More
Selensäure, 40 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Selenic acid is used as an oxidizing agent. Its derivative sodium selenate is used in the preparation of glass and animal feeds. It acts as an analytical reagent and also used for the preparation of other selenium salts such as gold(III) selenate. Further, it reacts with fluorosulfuric acid to get selenoyl fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Selenic acid |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 g |
Summenformel | K2O4Se |
Strukturformel | H2SeO4 |
UN-Nummer | UN2922 |
Merck Index | 14,8429 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with sulfuric acid. Immiscible with ammonia. |
InChI-Schlüssel | YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R06H030 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 018851.36,018851.22 |
U04H006 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018851.36,018851.22 |
H16R020 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 018851.36,018851.22 |
F07Y010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018851.36,018851.22 |
I19S054 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018851.36,018851.22 |