Learn More
SUP. REC PR 2 CONES SED IMHOFF
Nimmt 2 Sedimentationskegel nebeneinander auf
Marke:  Azlon SWX004
Artikelnummer. 12064578
  • 376.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Accepts 2 sedimentation cones side-by-side
  • Zwei Sedimentationskonusse nebeneinander
  • Aussparungen im Sockel für Stabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für Strahlungsabschirmungen
Ablagerungstrichtergestell
Name des Produkts
SUP. REC PR 2 CONES SED IMHOFF > Doppelständer