Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.
Marke: Macherey-Nagel™ 645025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus reiner Cellulose
- Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
- Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden
Spezifikation
25 Packungen | |
Zellulose | |
180 mm |
31 mm | |
Analyse von Bodenverunreinigungen | |
Extraktionshülsen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen > Innendurchmesser: 31 mm; Höhe: 180 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur