Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, 1000 VAC, CE
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt.
470.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas
Material ABS
Produkttyp Sicherheitshelm
Suspensionstyp Druckdiffusion 6-Punkt-Ratsche
Luftgekühlt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17355323
Unterlagen ansehen
3M™
7100175101
Weiß
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17365323
Unterlagen ansehen
3M™
7100175511
Gelb
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17375323
Unterlagen ansehen
3M™
7100175512
Blau
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17385323
Unterlagen ansehen
3M™
7100175533
Grün
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17395323
Unterlagen ansehen
3M™
7100175534
Rot
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17305333
Unterlagen ansehen
3M™
7100175535
Orange
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17315333
Unterlagen ansehen
3M™
7100175536
Schwarz
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17325333
Unterlagen ansehen
3M™
7100175537
Gut erkennbares Grün
470.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
  • Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
  • Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
  • Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
  • Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
  • Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
  • Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
  • Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) und gemäß EN 50365 (1000 VAC)
  • Geprüft auf seitliche Verformung
  • UV-stabilisiertes ABS
Spezifikation
Spezifikation
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas
Sicherheitshelm
Ja
ABS
Druckdiffusion 6-Punkt-Ratsche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzhelm, belüftet, 1000 VAC, CE