Learn More
uvex 9192 Pheos Spectacles
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Anti-fog, Scratch-resistant
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Das weiche, rutschfeste Bügelende verhindert Druckpunkte für mehr Komfort
- Doppelsphärische Gläser bieten ein großes Sichtfeld
- Das Design ist äußerst kompatibel mit Gehörschutz, Helmen und Bump-Kappen
- Eye Plus Protection bietet zusätzlichen Augenbrauenschutz mit abgeschrägter Kante im oberen Bereich
- Fügen Sie bei Arbeiten in großen Höhen oder unter beengten Platzverhältnissen einfach ein Kopfband und einen Rahmen hinzu
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Plus Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei und kratzfest
- Außen: Beschlagfrei und kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Doppelsphärisch |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öl- und Gasindustrie |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Modell | 9192 Pheos |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |