Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille mit Schaumstoffeinsatz Artikelnummer.: 15707737
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille mit Schaumstoffeinsatz
Artikelnummer. 15707737
Artikelnummer. 15707737
Marke: 3M™ 7100115414
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer halb randlosen Linse und Bügeln mit fester Länge. 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 mit Schaumstoffeinsatz verfügen über einen zusätzlichen, integrierten Seitenschutz.
  • Gläser der optischen Klasse 1, geeignet für den Langzeitgebrauch
  • Hoher Schutz und ein gutes Sichtfeld durch zwei Gläser in halbrandlosem Design
  • Schutz vor ultravioletter (UV-)Strahlung gemäß den europäischen Normen
  • Gewicht: 27 g
  • 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren und komfortablen Sitz
  • Weiche Nasenpolster für hohen Tragekomfort
  • Erstklassige Scotchguard-Antifog-Beschichtung
  • Einschl. Schaumstoffeinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Grau
Rahmenfarbe Grau
Enthält Schaumstoffeinsatz
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Ja
  • 3M - SecureFit protective eyewear
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M SecureFit protective eyewear
    • 3M - SecureFit protective eyewear 600 series
      Protective eyewear that self-adjusts to individual wearer, helping to provide comfort all day.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        3M SecureFit protective eyewear 600 series
      Datasheets
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille mit Schaumstoffeinsatz >