Learn More
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses
Click to view available options
Modell:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTPRPSI
Beschreibung
- Durchsichtig
- Antikratz-Beschichtung
- Antifog-Beschichtung.
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Enthält | Verstellbares Band |
Modell | COBFTPSI |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 25 g |
UV-Schutz | Ja |
Frame Type | Brillenbgel und Schaumstoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur