Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen besitzen randlose Brillengläser und breite elastische Bügelarme für guten Seitenschutz.
16.40 CHF - 18.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Art des Seitenschilds Druckdiffusionsbügel-Technologie
Lens Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Rahmenfarbe Linsenfärbung LensType Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Rahmenfarbe Linsenfärbung LensType Preis Menge & Verfügbarkeit  
16416380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185268
Grün, transparent Durchsichtig
17.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16426380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185269
Blau, grau Durchsichtig
18.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16446380
Unterlagen ansehen
3M™
7100185278
Blau, grau Grau
18.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16466380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185289
Blau, grau Hellgrau, Innen/Außen
18.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16486380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185292
Schwarz Orange, Spiegel
17.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16476380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185291
Gelb, schwarz Bernsteinfarben
17.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16436380
Unterlagen ansehen
3M™
7100185277
Grün, Schwarz Durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16406380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100185109
Schwarz Vermillion
18.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schutzbrille mit 3M™ mit Pressure Diffusion Temple Technology (Druckdiffusionsbügel) sorgt für optimalen Tragekomfort
  • Die Rundum-Konstruktion gewährleistet höhere Sicherheit und rutschhemmende Passform
  • Zusätzlicher Tragekomfort über den Ohren mit gepolsterten Bügelflächen
  • Die Kombination aus weichem Nasensteg und konturiertem Brauenschutz erhöht den Tragekomfort und bietet zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln.
  • Bügel, Brauenschutz und Nasensteg in auffälliger Farbe sind elegant ausgeführt
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Druckdiffusionsbügel-Technologie
Polycarbonat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen