Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen Artikelnummer.: 16426380
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen
Artikelnummer. 16426380
Blau, grau, Durchsichtig
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Gelb, schwarz
Grün, Schwarz
Grün, transparent
Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau, Innen/Außen
Orange, Spiegel
Vermillion
Artikelnummer. 16426380
Marke: 3M™ 7100185269
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen besitzen randlose Brillengläser und breite elastische Bügelarme für guten Seitenschutz.
  • Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für mehr Komfort
  • Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Gepolsterte Berührungspunkte am Bügel für erhöhten Tragekomfort über den Ohren
  • Weicher Nasenbügel für eine bequemere Passform
  • Konturierter Brauenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln
  • Die fortschrittlichen Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften erfüllen die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN166
  • Kennzeichnung des Gestells: Serie SF400, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Augenschutz
Rahmenfarbe Blau, grau
Art des Seitenschilds Druckdiffusionsbügel-Technologie
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen >