Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske mit Sprechmembran
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen entwickelt, die sie einfach und zuverlässig machen.
57.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS 1716:2012 |
---|---|
Anschlusstyp | Sicheres Click™ |
Farbe | Dunkelgrau |
Material | Silikon, Nylon |
Produkttyp | Atemschutz-Halbmaske |
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16486370
|
3M™
7100172006 |
Klein | Speaking Diaphragm |
57.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16446370
|
3M™
7100171980 |
M | Speaking Diaphragm |
57.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16476370
|
3M™
7100172005 |
Groß | Speaking Diaphragm |
57.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
- Die Überprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß mit dem Gesicht abgedichtet ist
- Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
- Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt werden
- Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifschilden
Spezifikation
AS/NZS 1716:2012 | |
Dunkelgrau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
10/Karton |
Sicheres Click™ | |
Silikon, Nylon | |
Speaking Diaphragm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske mit Sprechmembran