Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske mit Sprechmembran
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen entwickelt, die sie einfach und zuverlässig machen.
Marke: 3M™ 7100172005
35.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
- Die Dichteprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß dicht am Gesicht anliegt
- Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
- Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt sind
- Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Gesichtsschutzen für Schweiß- und Schleifarbeiten
- Überformtes Design für einfache Montage/Demontage
- Fortschrittlicher Silikonwerkstoff für mehr Komfort und längere Haltbarkeit
Spezifikation
AS/NZS 1716:2012 | |
Dunkelgrau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Speaking Diaphragm | |
10/Karton |
Sicheres Click™ | |
Silikon, Nylon | |
Groß | |
HF-803 SD |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske mit Sprechmembran > Größe: Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur