Learn More
Sartorius™ Secura™ Analysewaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
6470.00 CHF - 9735.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Enthält | Universal-Netzadapter, Schutzhaube, Application Guide, Staubschutzhaube für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen |
Ausgleichen | Echtzeit-Niveau-Unterstützung |
Typ | Analytische Waage |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15410573
|
Sartorius™
SECURA324-1CEU |
320g | 0,1 mg | N/A | ||||||
15470563
|
Sartorius™
SECURA125-1CEU |
120g | 0,01 mg |
8515.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15490563
|
Sartorius™
SECURA225D-1CEU |
120/220g | 0,01, 0,1 mg |
9735.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
- SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
Spezifikation
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker | |
Universal-Netzadapter, Schutzhaube, Application Guide, Staubschutzhaube für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen | |
Analytische Waage | |
218 mm Kammer | |
100/240 V 50/60 Hz |
Farb-Touchscreen | |
Echtzeit-Niveau-Unterstützung | |
376 x 218 x 316 mm | |
8,2 mg Probe |