Learn More
Sartorius™ Secura™ Analysewaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Marke:  Sartorius™ SECURA225D-1CEU
8725.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15490563
  • 9735.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
  • Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
  • SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
  • Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
  • Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
  • Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
  • GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
  • Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
  • Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker
Farb-Touchscreen
Universal-Netzadapter, Schutzhaube, Application Guide, Staubschutzhaube für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen
0,1, 0,2 mg
0,03/0,07 mg
Analytische Waage
218 mm Kammer
8,2 mg Probe
120/220g
0,01, 0,1 mg
Echtzeit-Niveau-Unterstützung
225
2,6 s
376 x 218 x 316 mm
80 mm
100/240 V 50/60 Hz
Videos
  • Sartorius - Secura laboratory balance user interface
    The new Secura is a laboratory balance that does far more than set new standards in metrological specifications.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Secura laboratory balance user interface
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Sartorius™ Secura™ Analysewaage > Modell: 225; Fassungsvermögen: 120/220g; Lesbarkeit: 0.01/0.1 mg