Learn More
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
1420.00 CHF - 1625.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhinderung der Migration von Verunreinigungen in die Vakuumpumpe
Zur Verwendung mit (Geräte) Gekühltes Gefriertrocknungssystem
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −103 °F
Temperaturbereich (metrisch) −75 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Informationen zu den für diesen Abscheider geeigneten Pumpen finden Sie in der Kategorie Pumpen.
Produkte 3
Produktcode Marke Fassungsvermögen Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15193015
Unterlagen ansehen
Labconco™
7538400
200 mL 0,5 in. 1,27 cm
1420.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15183015
Unterlagen ansehen
Labconco™
7538000
900 mL 0,75 in. 1,9 cm
1625.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11761559
Unterlagen ansehen
Labconco™
7538200
900 mL 0,5 in. 1,27 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
  • Die Falle kühlt mit Trockeneis und Lösungsmittel in der herausnehmbaren Mulde auf ca. -75 °C (-103 °F) herunter
  • Kann als preiswerter Sammler verwendet werden: Anschluss einer Probe an den Eingangsanschluss, Vakuumpumpe an den Ausgangsanschluss – und das System ist komplett
  • Aus Edelstahl, mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Gekühltes Gefriertrocknungssystem
−75 °C
Verhinderung der Migration von Verunreinigungen in die Vakuumpumpe
−103 °F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen