Learn More
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
Marke: Labconco™ 7538000
Requires : Informationen zu den für diesen Abscheider geeigneten Pumpen finden Sie in der Kategorie Pumpen.
Beschreibung
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
- Die Falle kühlt mit Trockeneis und Lösungsmittel in der herausnehmbaren Mulde auf ca. -75 °C (-103 °F) herunter
- Kann als preiswerter Sammler verwendet werden: Anschluss einer Probe an den Eingangsanschluss, Vakuumpumpe an den Ausgangsanschluss – und das System ist komplett
- Aus Edelstahl, mit Deckel
Spezifikation
0,237 in. | |
0,75 in. | |
900 mL | |
Verhinderung der Migration von Verunreinigungen in die Vakuumpumpe | |
9,75 in. | |
Ein-/Auslassanschluss 0,75 Zoll AD | |
−75 °C | |
3100 mL | |
4,1 kg |
900 mL | |
1,9 cm | |
Edelstahl | |
Gekühltes Gefriertrocknungssystem | |
24,76 cm | |
−103 °F | |
0,818 gal. | |
9 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen > 3/4 Zoll; Retentionskapazität im Eis: 900 ml; Durchm. x H: 7–7/8 x 9–3/4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur