Learn More
Fisher Science Education™ Seamless Cellulose Dialysis Tubing
Retains materials with 12,000 and higher molecular weight.
Marke:  Fisher Science Education™ S25645A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17780245
Beschreibung
Beschreibung
  • Besonders nützlich in den Bereichen analytische Chemie, Biologie und Pharmazie
  • Sehr durchlässig für Wasser und Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht
  • Enthält Glycerin, Wasser und 1 % Schwefel
  • Muss vor der Verwendung in luftdichten Behältern aufbewahrt oder erneut befeuchtet werden
  • Porendurchmesser: 4.8nm.
This product is for educational use - no C of A is available.
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschläuche
20,4 mm
10 ft.
Glycerin, Wasser und 1 % Schwefel
Nützlich in den Bereichen analytische Chemie, Biologie und Pharmazie
Nahtlose Cellulose
0,8 in.
3 m
Jeweils
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher Science Education™ Seamless Cellulose Dialysis Tubing > 20,4 mm Durchmesser (aufgeblasen), 33 mm flache Breite; Rolle Länge 10 ft. (3 m)