Learn More
Fisher Science Education™ Seamless Cellulose Dialysis Tubing
Retains materials with 12,000 and higher molecular weight.
18.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
Material Nahtlose Cellulose
Zusammensetzung Glycerin, Wasser und 1 % Schwefel
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich in den Bereichen analytische Chemie, Biologie und Pharmazie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17780245
Unterlagen ansehen
Fisher Science Education™
S25645A
20,4 mm 3 m
18.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Especially useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields
  • Highly permeable to water and low molecular weight compounds
  • Contains glycerin, water and 1% sulfur
  • Must be stored in airtight container or rehumidified before use
  • Pore diameter: 4.8nm
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschläuche
Glycerin, Wasser und 1 % Schwefel
Nützlich in den Bereichen analytische Chemie, Biologie und Pharmazie
Nahtlose Cellulose
Jeweils