Learn More
Buerkle™ Verschlusshülsen für Bürkle™ Zone Samplers
Verschlusshülsen aus PP, sterilisierbar, verschließen einzelne Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein.
32.10 CHF - 37.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zonen-Probenehmer
Länge (metrisch) 150 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) oben Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) oben Preis Menge & Verfügbarkeit  
10770763
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5317-0011
25 mm
37.50 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11886413
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5317-0010
50 mm
32.10 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sterilisierbare Verschlusshülsen aus PP, zum Verschließen einzelner Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein. Länge 150 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zonen-Probenehmer
150 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verschlusshülsen für Bürkle™ Zone Samplers