Learn More
Buerkle™ Verschlusshülsen für Bürkle™ Zone Samplers
Verschlusshülsen aus PP, sterilisierbar, verschließen einzelne Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein.
Marke: Buerkle™ 5317-0011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sterilisierbare Verschlusshülsen aus PP, zum Verschließen einzelner Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein. Länge 150 mmSpezifikation
Polypropylen | |
Zonen-Probenehmer | |
25 mm | |
150 mm |
Videos
-
Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verschlusshülsen für Bürkle™ Zone Samplers > Durchmesser: 25 mm; 3 Stück pro Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur